Triphenylene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
140360010 140360050
ACRO140360010EA 940 NOK
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphenylene 98%
Triphenylene
Formel: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Kokepunkt: 438 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 196…200 °C
Tetthet: 1,302 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001108
CAS-nummer: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,09870
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %