Etiketter, Polyolefin, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6319-0010 6319-0015 6319-0020 6319-0030 6319-0040
817-0081EA 1325 NOK
817-0081 817-0082 817-0083 817-0084 817-0085
Etiketter, Polyolefin, Nalgene®
Etiketter
Disse trykkfølsomme Nalgene™ polyolefinetikettene brukes med kopimaskiner, laserskrivere eller blekkskrivere. Godtar en rekke blekk, inkludert kopimaskin, markør, kulepenn, geler og tekniske markører (pretest spesifikke blekk for egnethet før bruk), godtar ikke blyant.
  • Vurdert til −29 °C
  • Motstandsdyktig mot ultrafiolett lys, mugg, kjemikalier og skitt og vil ikke misfarges, sprekke eller rives
  • Utmerket for merking av mikroskopiske objektglass - selvklebende bakside fester seg godt til enhver plast-, glass- eller metalloverflate
  • Kjemisk kompatibel med de fleste laboratoriereagenser, selv om løsemidler kan løse opp lim
  • Autoklaverbar
Formatted for easy setup in word processing programs; instructions included in each pack.