Saltsyre 1 mol/l (1N) volumetrisk løsning
Leverandør: PanReac AppliChem
Warning
APPC181021.0716EA 7725 NOK
APPC181021.0716 APPC181021.1214 APPC181021.1211 APPC181021.1315
Saltsyre 1 mol/l (1N) volumetrisk løsning
Saltsyre
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tetthet: 1,011 kg/l
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001