Natriumhydroksid 0.1 N, volumetrisk løsning, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Leverandør: PanReac AppliChem
|
Danger
|
Synonymer:
Caustic soda
181693.1211
181693.1214
181693.1315
APPC181693.1211EA
625
NOK
APPC181693.1211
APPC181693.1214
APPC181693.1315
Natriumhydroksid 0.1 N, volumetrisk løsning, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Natriumhydroksid
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Tetthet: 1,004 kg/l Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 FN: 1824 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20 °C) | 0.999 - 1.001 |