VWR® pHenomenal® MD 8000 L Bench Top Digital Multi-Parameter Instruments
Leverandør: VWR Collection
665-0499EA 16600 NOK
665-0499 665-0498
VWR® pHenomenal® MD 8000 L Bench Top Digital Multi-Parameter Instruments
Elektrokjemiske målere pH-meter
These digital meters combine six parameters in one instrument: pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen and turbidity. IDP technology optimises use and makes measurement easier (no need to recalibrate when changing the meter, and no need to adjust the meter's settings). The measured data is complete with serial number, settings and calibration data.
  • One universal measuring channel
  • Digital sensor recognition: Measured parameter and settings are recognised automatically
  • Suitable for Intelligent Digital Probes (IDP)
  • Suitable for measurements with
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
pH - område 0 - 14
pH - oppløsning 0,1/0,01/0,001
pH - nøyaktighet ±0,1; ±0,01; ±0,005
mV - område ±2500; ±1200
mV - oppløsning 0,1; 1
mV - nøyaktighet ±0,3; ±1
Konduktivitetsområde 0,01 µS/cm - 1000 mS/cm (depending on sensor)
Konduktivitetsnøyaktighet ±0,5% of value
Konduktivitetscellekonstant Automatic
Motstandsdyktighet - område 1 Ωcm - 20 MΩcm (depending on sensor)
Salinitet - område 0 - 70
TDS - område 0 mg/L - 199,9 g/L
DO konsentrasjon 0,00 - 20,00 / 0,0 - 50,0 mg/L
Oppløst oksygen - metning 0,0 - 200,0; 0 - 500 %
Temperaturområde Auto: −5...+105 °C
Temperaturoppløsning 0,1 °C
Temperaturnøyakighet ±0,2 K
Display Blacklit B/W graphic
Strømforsyning 230 V with power supply or 4× 1,5 V AA (supplied) or via USB port
Datalogg - loggfunksjon Yes
Datalogg kapasitet Up to 4500 data sets in automatic
IP rating IP 43
Tilkoblinger 1 measurement input
Referansetemperatur 20 / 25 °C
Grensesnitt Mini USB-B (USB 1.1) for data downloads
Parameter pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen, turbidity
Kalibrering Anycal 5-point customer buffer calibration
Max. 10 calibration storage
1 - 999 days calibration timer
Kalibreringspunkter 1 - 5 (automatic buffer recognition)