O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine, N-a-Fmoc-O-t-butyl-L-serine, Fmoc-Ser(tBu)-OH, O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-serine
H59422.06 H59422.14
H59422.06EA 845 NOK
H59422.06 H59422.14
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Formel: C₂₂H₂₅NO₅
MW: 383,44 g/mol
Smeltepunkt: 127…130 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037127
CAS-nummer: 71989-33-8
EINECS: 276-260-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (HPLC) Min. 97.5%