1-Benzylpyrrole 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 500 NOK
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Formel: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Kokepunkt: 90 °C (0,9 mmHg)
Tetthet: 1,020
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00963301
CAS-nummer: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
FN: 1993
ADR: 3,III