(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (1R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane L-Tartrate
H60172.04 H60172.09
H60172.04EA 690 NOK
H60172.04 H60172.09
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Formel: C₆H₁₄N₂
Smeltepunkt: 273 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191979
CAS-nummer: 39961-95-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay ≥97,5