Natriumazid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Sodium triazide
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 1325 NOK
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Natriumazid 99+%
Sodium azide
Formel: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Smeltepunkt: ∼275 °C (dec.)
Tetthet: 1,846 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003536
CAS-nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
FN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,08581
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%