Betaine løsning 5 M, Ultrapure for molekylærbiologi
Leverandør: Thermo Scientific
J77507.AB J77507.VX J77507.UX J77507.AE
J77507.ABEA 1350 NOK
J77507.AB J77507.VX J77507.UX J77507.AE
Betaine løsning 5 M, Ultrapure for molekylærbiologi
Betaine
5M solution of betaine in deionized dH₂O. Functionally tested for use in PCR.
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00012123
CAS-nummer: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
DNase (endo) Passes test
DNase (exo) Passes test
RNase Passes test