Væskenivåindikatorer, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
9803-01EA 0 NOK
9803-01 9803-03 9803-00
Væskenivåindikatorer, J.T.Baker®
Nivåsensorer
Disse nivåindikatorene gir en digital avlesing av omtrentlig løsemiddelvolum som er igjen i CYCLE-TAINER-systemet.
  • Signalet kan også brukes til å drive vekslingskretser