Stivelse, løselig 1% vandig løsning for volumetric analysis, for iodometric titrations
Leverandør: PanReac AppliChem
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 575 NOK
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Stivelse, løselig 1% vandig løsning for volumetric analysis, for iodometric titrations
Stivelse, løselig
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9