Ringkrandispensersystem, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor
9814-31EA 0 NOK
9814-31 9814-07 9814-08 9814-09 9814-10 9814-11 9814-12 9814-13 9814-14 9814-30 9814-04 9814-05 9814-06 9814-15 9814-16 9814-28 9814-29 9814-17 9814-18 9814-19 9814-20 9814-21 9814-22 9814-23 9814-24 9814-25 9814-26 9814-27 9814-32 9814-33
Ringkrandispensersystem, J.T. Baker®
Flasketoppdispensere
Ringkransdispenseren er en løsemiddeldispenserenhet i rustfritt stål med en slange som er konstruert for umålt manuell fordeling av løsemiddel.
  • Fullstendig montert med fargekodet hurtigtilkobling
  • Treveisventil for tømming for sikre høyest mulig renhet
  • Komponenter i rustfritt stål som er inerte i forhold til løsemidler for å opprettholde kvaliteten på løsemiddelet
  • Sikkerhetsarmert, fleksibel slange med intern stålomfletting som ikke kan knekke eller punktere
  • Tommelbetjent vekselventil med “hold”-mulighet for enkel fordeling
  • Integrert krok for oppheng av dispenserutløpet