Kobber(II)oksid ≥97.5%, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
84148.180EA 1050 NOK
84148.180 84148.260
Kobber(II)oksid ≥97.5%, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Kobber(II)oksid
Formel: CuO
MW: 79,55 g/mol
Kokepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1326 °C
Tetthet: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010979
CAS-nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02674
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %