Natriumhydroksid 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
5041.1000EA 955 NOK
5041.1000
Natriumhydroksid 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
Kokepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Tetthet: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer 9.5 - 10.5 mol/l