Karbon aktivert, GPR RECTAPUR® for gassadsorpsjon
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
84147.293EA 561 NOK
84147.293 84147.362
Karbon aktivert, GPR RECTAPUR® for gassadsorpsjon
Karbon aktivert
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltepunkt: 3550 °C
Tetthet: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00133992
CAS-nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
FN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Indeks: 13,01818
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%