Natriumtiosulfat 0.05 M (0.05N) volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
85813.290EA 370 NOK
85813.290 85813.410
Natriumtiosulfat 0.05 M (0.05N) volumetrisk løsning
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7