Oksalsyre (Etandisyre) 0.1 mol/l (0.2 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
85807.290EA 915 NOK
85807.290
Oksalsyre (Etandisyre) 0.1 mol/l (0.2 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Oksalsyre (Etandisyre)
Formel: C₂H₂O₄
MDL nummer: MFCD00002573
CAS-nummer: 144-62-7