Salpetersyre 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
310568.1000EA 445 NOK
310568.1000
Salpetersyre 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
FN: 2031
ADR: 8,II