Oksalsyre (Etandisyre) 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
89619.290EA 905 NOK
89619.290
Oksalsyre (Etandisyre) 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Oksalsyre (Etandisyre)
Formel: C₂H₂O₄
MDL nummer: MFCD00002573
CAS-nummer: 144-62-7