Natriumklorid 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
85811.290EA 535 NOK
85811.290
Natriumklorid 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Natriumklorid
Formel: NaCl
MDL nummer: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5