Jod 0.025 M (0.05 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
85805.260EA 725 NOK
85805.260
Jod 0.025 M (0.05 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Jod
Formel: I₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0,02488 --> 0,02512 mol/l