n-Dodekan ≥99%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
Synonymer: Dodecane
D221104-100ML D221104-2.5L
D221104-100MLEA 555 NOK
D221104-100ML D221104-2.5L
n-Dodekan ≥99%, Reagent Grade
n-Dodekan
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Kokepunkt: 215…217 °C
Smeltepunkt: –9,6 °C
Tetthet: 0,75 g/cm³
Flash punkt: 70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008969
CAS-nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Vapor Pressure 1 mmHg ( 47.8 °C)
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99 %
Refractive index (n 20/D) 1.420 - 1.424
APHA Max. 20
Vapor Density 5.96 (vs air)
Autoignition Temperature 401 °F