Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
38243-1EA 38243-6X1EA
38243-1EAEA 645 NOK
38243-1EA 38243-6X1EA
Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) volumetrisk løsning, Fluka™
Natriumtiosulfat
Concentrate for 1L standard solution
Formel: Na₂S₂O₃
Kokepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Tetthet: 1,0 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.998 - 1.002