Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
38200-1EA 38200-6X1EA
38200-1EAEA 365 NOK
38200-1EA 38200-6X1EA
Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) volumetrisk løsning, Fluka™
Natriumtiosulfat
Concentrate for 1L standard solution
Formel: Na₂S₂O₃
Kokepunkt: 100 °C
Flash punkt: Does not flash
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-791-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.998 - 1.002