Fenol rødt ACS indicator, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32661-10G 32661-25G 32661-100G
32661-10GEA 945 NOK
32661-10G 32661-25G 32661-100G
Fenol rødt ACS indicator, Fluka™
Fenol rødt
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Indeks: 13,07329
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Clearness of the solution complying
Loss on drying (vacuum) Max. 5 %
Residue on ignition Max. 1 %
Change range complying
Extinction maximum at 552 - 562 nm
Extinction maximum of 900 - 1800