Natriumhypochloritt 4,00 - 4,99% available chlorine vandig løsning, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
239305-500ML 239305-5L
239305-500MLEA 1325 NOK
239305-500ML 239305-5L
Natriumhypochloritt 4,00 - 4,99% available chlorine vandig løsning, Reagent Grade
Natriumhypochloritt
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: ClNaO
Tetthet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay of active chlorine 4 - 5 %
Vapor Pressure 17.5 mmHg ( 20 °C)
Composition available chlorine, 4.00-4.99%