Bromkresolgrønt Reag. Ph. Eur., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32742-5G 32742-25G
32742-5GEA 1175 NOK
32742-5G 32742-25G
Bromkresolgrønt Reag. Ph. Eur., Fluka™
Bromkresolgrønt
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Smeltepunkt: 225 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005874
CAS-nummer: 76-60-8
Merck Indeks: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
pH Range 3.8 - 5.4, yellow to blue
Indicator solution complying
Change range complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying