Jern(III)oksid ≥95%, renset, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 770 NOK
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Jern(III)oksid ≥95%, renset, Fluka™
Jern(III)oksid
Formel: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Smeltepunkt: 1,565 °C
Tetthet: 5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011008
CAS-nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Indeks: 13,04058
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %