Saltsyre 1 M HCl (1N) vandig løsning Reag. Ph. Eur. volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
35328-1LEA 395 NOK
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
Saltsyre 1 M HCl (1N) vandig løsning Reag. Ph. Eur. volumetrisk løsning, Fluka™
Saltsyre
Formel: HCl
Kokepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective