Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
274739-1KGEA 1125 NOK
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Sand, quartz
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2,210 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 1,710 °C
Tetthet: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Particle Size 50-70 mesh
Appearance complying
Granulation 0.21-0.3 mm Min. 85 %