Amoniakkløsning 30 - 33% (NH₃ basis) in water, Puriss., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
Synonymer: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
05002-1LEA 525 NOK
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
Amoniakkløsning 30 - 33% (NH₃ basis) in water, Puriss., Fluka™
Amoniakkløsning
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Kokepunkt: 32 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: –92 °C
Tetthet: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
FN: 2672
ADR: 8 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 30 - 33 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0003 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %