Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) løsning Reag. Ph. Eur. redox indicator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
34531-100ML
34531-500ML
34531-100MLEA
860
NOK
34531-100ML
34531-500ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) løsning Reag. Ph. Eur. redox indicator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Formel:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Kokepunkt: 100 °C (1,013 hPa) Tetthet: 1,00 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00036428 CAS-nummer: 14634-91-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Change | complying |