Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) løsning Reag. Ph. Eur. redox indicator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
34531-100ML 34531-500ML
34531-100MLEA 915 NOK
34531-100ML 34531-500ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) løsning Reag. Ph. Eur. redox indicator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Kokepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Tetthet: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036428
CAS-nummer: 14634-91-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Change complying