Shipping tubes, with screw cap
Leverandør: SEMADENI
1663 4453 6115
215-0221EA 6625 NOK
215-0221 SEMA4453 SEMA6115
Shipping tubes, with screw cap
Rør Reagensrør
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904