β-D-Glucose ≥98%, crystalline solid
Leverandør: Cayman Chemical
Synonymer: beta-D-Glucose
16775-10 16775-25
CAYM16775-10EA 1200 NOK
CAYM16775-10 CAYM16775-25
β-D-Glucose ≥98%, crystalline solid
β-D-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00063989
CAS-nummer: 492-61-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity ≥98%