Sjøsand, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
86154.295EA 955 NOK
86154.295 86154.364 86154.460
Sjøsand, GPR RECTAPUR®
Sjøsand
Formel: SiO₂
CAS-nummer: 14808-60-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Substances soluble in HCl max 0.5%
Chloride (Cl) max. 0.01%
Loss on ignition (900 °C) max. 0.1%
Particle size (0,1 - 0,315 mm) min.90%