4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol 1-oxide
H61917.06 H61917.14
H61917.06EA 1275 NOK
H61917.06 H61917.14
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Formel: C₅H₉O₅P
MW: 180,096 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01677612
CAS-nummer: 5301-78-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 97.5%