Papain
Leverandør: Merck
1.07144.0025 1.07144.5000
1.07144.0025EA 450 NOK
1.07144.0025 1.07144.5000
Papain
Enzymer
Bulk density: 800 kg/m³
Physical form: Fine powder
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Enzymnavn Papain
Environmentally Preferable
Kilde
Arter
Skjema Yellowish-brown
Lagringsforhold Store below +15 °C
Enzymaktivitet ≥30000 USP-U/mg (Casein, pH 6,0, 40 °C)
pH 4 - 7 (1 g/L, H₂O, 25 °C)