Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, (-)-Scopolamine hydrobromide solution
Leverandør: Merck
S-098-1ML S-099-1ML
S-098-1MLEA 1375 NOK
S-098-1ML S-099-1ML
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, (-)-Scopolamine hydrobromide solution
Standarder Organiske standarder
NB: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse (-)-Scopolamine-D3 hydrochloride solution
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ300
CAS-nr 114-49-8
Molekylvekt 384,26
Hardhetsklasse beskrivelse H225 - H302 + H312 + H332 - H319
Flammepunkt 2,0 °C - Closed cup
Fraktforhold DICE
Lagringsforhold –20 °C