Supelco® Organic Reference Standard, TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
Leverandør: Merck
CRM4M7285 CRM47285
CRM4M7285EA 2125 NOK
CRM4M7285 CRM47285
Supelco® Organic Reference Standard, TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS02, GHS07
NB: P210 - P280 - P301 + P312 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
Hardhetsklasse beskrivelse H225 - H302 + H312 + H332 - H319
Flammepunkt 2,0 °C - Closed cup
Fraktforhold WICE
Lagringsforhold 2…8 °C