EDTA dinatrium salt løsning 0.1 mol/l (0.1M) volumetrisk løsning
Leverandør: PanReac AppliChem
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 790 NOK
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA dinatrium salt løsning 0.1 mol/l (0.1M) volumetrisk løsning
EDTA dinatrium salt
Sertifiseringer: Traceable to NIST.
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL nummer: MFCD00150037
CAS-nummer: 6381-92-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer at 20°C 0.999 - 1.001