Ammoniakk løsning 25%, LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43830.0100 5.43830.0250
5.43830.0100EA 450 NOK
5.43830.0100 5.43830.0250
Ammoniakk løsning 25%, LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Ammoniakk
  • for HPLC LiChropur®
Formel: NH₃
Kokepunkt: 37,7 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011418
CAS-nummer: 7664-41-7
FN: 2672
ADR: 8,III