Glutaraldehyd 25% vandig løsning, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
20873.320EA 790 NOK
20873.320 20873.290 20873.460 20873.180
Glutaraldehyd 25% vandig løsning, GPR RECTAPUR®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Smeltepunkt: –6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
FN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance clear colourless or yellow liquid
Assay 23 - 27 %
Color scale max. 50 APHA
Density (d20 °C/4 °C) 1,055 - 1,065
pH 3,2 - 4,2
Methanol max.0,03%