Servietter for renrom, sterile, Quiltec® I
Leverandør: CONTEC
LWQS0002 LWQS0001 LWQT0031
115-2143EA 26625 NOK
115-2143 CONTLWQS0001 115-2449
Servietter for renrom, sterile, Quiltec® I
Papirservietter Renromsservietter Desinfiseringsservietter, renrom
To lag med strikket polyesterstoff er laminert sammen, noe som gir en slitesterk klut med mer enn dobbel absorpsjonsevne sammenlignet med enkeltlagene.
  • Sealed-edge wipes offer an extremely high sorptive capacity
  • Extremely low in both particles and fibres
  • Excellent sorbency with solvents
  • Abrasion and chemical resistant
Egnet for bruk i renrom i klasse 1, ISO 3.
Farge: hvit