Nitrilotrieddiksyre ≥99% for complexometry, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Warning
Synonymer: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
34539-25KG 34539-50G
34539-25KGEA 43425 NOK
34539-25KG 34539-50G
Nitrilotrieddiksyre ≥99% for complexometry, Fluka™
Nitrilotrieddiksyre
Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191,14 g/mol
Smeltepunkt: 245 °C,242 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004287
CAS-nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
Merck Indeks: 12,06675
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %