2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,3-Dihydroxy-2-methylpropane
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
H36922.30EA 505 NOK
H36922.30 H36922.A1 H36922.A4
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 123…125/20 mm
Smeltepunkt: –54 °C
Tetthet: 1,015 g/cm³
Flash punkt: 127 °C (261°F)
MDL nummer: MFCD00082586
CAS-nummer: 2163-42-0
EINECS: 606-809-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (Colour) Clear colourless to very pale yellow
Form Liquid
Assay (GC) ≥98.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤0.25%