Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
H66609.03 H66609.06
H66609.03EA 480 NOK
H66609.03 H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00460779
CAS-nummer: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity Min. 96%