Safranine O løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: CI 50240
911540ZAEA 920 NOK
911540ZA 911540ZAMP
Safranine O løsning
Safranine O
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350,85 g/mol
MDL nummer: MFCD00011759
CAS-nummer: 477-73-6