Metylenblått for mikroskopi (C.I. 52015)
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
3470.0025EA 715 NOK
3470.0025 3470.0100
Metylenblått for mikroskopi (C.I. 52015)
Metylenblått
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
MDL nummer: MFCD00150008
CAS-nummer: 61-73-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Proportion A635/A662 0.54 --> 0.62